Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11498753
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498753 5 g 5g
11408763 25 g 25g
11418763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10508.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176,138 g/mol
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges også til at forudsige NMR-spektret. 4-(Trifluormethyl)benzylalkohol anvendes som reagens i for eksempel kinetiske undersøgelser af phosphonoformiat-prodrugs og aquachromium(IV).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt, det bruges også til at forudsige NMR-spektret. 4-(Trifluormethyl)benzylalkohol anvendes som reagens i for eksempel kinetiske undersøgelser af phosphonoformiat-prodrugs og aquachromium(IV).
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Holdes væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-95-1
Molekylær formel C8H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 176.138
MDL nummer MFCD00004661
InChI nøgle MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
PubChem CID 67684
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.288
Kogepunkt 78 °C til 80 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 5 g
Beilstein 1450174
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 176.14
Procent renhed 98%