Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10391134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391134 25 g Glasflaske 25g
10149662 1 g Glasflaske 1g
10083420 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303420250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-15-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000694
InChI nøgle OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 78 °C til 79 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4755 til 1,4775
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 208.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske