Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.4000g/mL |
| Kogepunkt | 78°C to 79°C (16.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 78°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto