Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzoylchlorid, 97%
Beskrivelse
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med vand, baser, alkohol og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| Smeltepunkt | -3 °C |
| Tæthed | 1.404 |
| Kogepunkt | 188 °C til 190 °C |
| Flammepunkt | 78 °C (172 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.477 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 391282 |
| Vis mere |