Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11432237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432237 5 g 5g
11442237 25 g 25g
11452237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med vand, baser, alkohol og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-15-7
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.56
MDL nummer MFCD00000694
InChI nøgle OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 1.404
Kogepunkt 188°C to 190°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.477
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 391282
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%