Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 11431868
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431868 250 g 250g
11411868 10 g 10g
11421868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14514.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-18-5
Molekylær formel C8H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 171.122
MDL nummer MFCD00001826
InChI nøgle DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 67995
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Tæthed 1.278
Kogepunkt 183 °C til 185 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Brydningsindeks 1.4583
Mængde 250 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2046478
Formel vægt 171.12
Procent renhed 98%