Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzonitril, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile |
| Smeltepunkt | 36 °C til 40 °C |
| Tæthed | 1.278 |
| Kogepunkt | 183 °C til 185 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4583 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2046478 |
| Formel vægt | 171.12 |
| Show More |