Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491828 25 g 25g
11481828 5 g 5g
11401838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14494.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
4-(trifluormethyl)benzoesyre blev anvendt i syntesen af salicylanilid-4-(trifluormethyl)benzoater via N,Na-dicyclohexylcarbodiimid-kobling i tør N,N-dimethylformamid. Det blev brugt som intern standard under ultrasporanalysen af fluorerede aromatiske carboxylsyrer ved GC/MS-metoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(trifluormethyl)benzoesyre blev brugt i syntesen af salicylanilid 4-(trifluormethyl)benzoater via N,N′ -dicyclohexylcarbodiimid-kobling i tørt N,N-dimethylformamid. Det blev brugt som intern standard under ultrasporanalysen af fluorerede aromatiske carboxylsyrer ved GC/MS-metoden.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-24-3
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.121
MDL nummer MFCD00002562
InChI nøgle SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 220°C to 222°C
Kogepunkt 247°C (753 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2049241
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 190.12
Procent renhed ≥98%