Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol, 97%
Artikelnummer. 11309005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309005 1 g 1g
11319005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14147.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 395-23-3 | C14H11F3O | 252.236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-23-3
Molekylær formel C14H11F3O
Molekylvægt (g/mol) 252.236
MDL nummer MFCD00014399
InChI nøgle LIZDGCXCDJOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzhydrol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanol, benzhydrol, 4-trifluoromethyl-,, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, phenyl-4-trifluoromethyl-phenyl, acmc-20amtp, 4-trifluoromethylbenzhydrol, 4-trifluoromethylphenyl phenyl methanol
PubChem CID 258897
IUPAC navn phenyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Kogepunkt 122°C to 124°C (0.4 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2127184
Formel vægt 252.23
Procent renhed 97%