Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11357575
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357575 5 g 5g
11347575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05724.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
CAS: 339-59-3 | C8H7F3N2O | 204,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 339-59-3
Molekylær formel C8H7F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00051703
InChI nøgle GKBDXTNCBPZMFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzhydrazide, 4-trifluoromethyl benzohydrazide, 4-trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethylbenzhydrazide, 4-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbohydrazide, 1-trifluoromethyl benzene-4-carbohydrazide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid hydrazide, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, hydrazide, pubchem4506
PubChem CID 520662
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1968848
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%