Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10683405 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10683405 5 g Glasflaske 5g
10163484 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683405 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397760050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2991-42-6
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.61
MDL nummer MFCD00042422
InChI nøgle OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30 °C til 34 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (18,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4SO2Cl
Mængde 5 g
Formel vægt 244.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.