Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11499713
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499713 25 g 25g
11479713 1 g 1g
11489713 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12907.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2991-42-6
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.61
MDL nummer MFCD00042422
InChI nøgle OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 28 °C til 34 °C
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (18 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2113604
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 244.62
Procent renhed 98%