Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzensulfonamid, 97 %
Artikelnummer. 11410778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410778 1 g 1g
11420778 5 g 5g
11430778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25243.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225,185 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-43-3
Molekylær formel C7H6F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 225.185
MDL nummer MFCD00159251
InChI nøgle TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 1 g
Beilstein 2695323
Formel vægt 225.19
Procent renhed 97%