Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzenpropanamin, TRC
Artikelnummer. 30454246
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454246 250 mg
30454035 100 mg
30452685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT896343250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101488-60-2
Molekylær formel C10H12NF3
Molekylvægt (g/mol) 203.21
Synonym 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
IUPAC navn 3-[4-(trifluormethyl)phenyl] propan-1-amin
SMIL NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formel vægt 203.0922