Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzenboronsyre, 98 %
Artikelnummer. 11420477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420477 5 g 5g
11410477 1 g 1g
11430477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22374.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128796-39-4 | C7H6BF3O2 | 189,93 g/mol
4-(Trifluormethyl)benzenboronsyre, der anvendes af dette lægemiddel, er til at N-arylere imidazoler og aminer med kobber-udvekslet fluorapatit, samt anvendes i mikrobølge-fremmed krydskobling med syrechlorider, der fører til arylketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Trifluormethyl)benzenboronsyre bruges af dette lægemiddel til at N-arylere imidazoler
og aminer med kobber-udvekslet fluorapatit, samt anvendes i mikrobølge-fremmed krydskobling med syrechlorider, der fører til arylketoner.
Opløselighed Opløseligt
i DMSO, ikke i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128796-39-4
Molekylær formel C7H6BF3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.93
MDL nummer MFCD00151855
InChI nøgle ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 238 °C til 242 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3544189
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, ikke i vand
Formel vægt 189.93
Procent renhed 98%