Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzenboronsyre, 98 %
Beskrivelse
4-(Trifluormethyl)benzenboronsyre, der anvendes af dette lægemiddel, er til at N-arylere imidazoler og aminer med kobber-udvekslet fluorapatit, samt anvendes i mikrobølge-fremmed krydskobling med syrechlorider, der fører til arylketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og aminer med kobber-udvekslet fluorapatit, samt anvendes i mikrobølge-fremmed krydskobling med syrechlorider, der fører til arylketoner.
Opløselighed Opløseligt
i DMSO, ikke i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 238°C to 242°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3544189 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMSO,not in water |
| Formel vægt | 189.93 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid