Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586395
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586395 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10387734 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586395 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00175EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2991-42-6
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.61
MDL nummer MFCD00042422
InChI nøgle OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4SO2Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 244.62
Procent renhed 97%