Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzen-1-carboximidamidhydrochloriddihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10596795 5 g 5g
10436872 1 g 1g
10203432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01314DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-62-3
Molekylær formel C8H12ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 260.64
MDL nummer MFCD00122370
InChI nøgle ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
PubChem CID 44630771
SMIL O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel HCl·H2O
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzencarboximidamid;dihydrat;hydrochlorid
Formel vægt 242.63
Procent renhed 97%