Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzen-1-carboximidamidhydrochloriddihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | HCl·H2O |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 4-(trifluormethyl)benzencarboximidamid;dihydrat;hydrochlorid |
| Formel vægt | 242.63 |
| Procent renhed | 97% |