Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzen-1-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10389292
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389292 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10389292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03219EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H6F3NS
Lineær formel CF3C6H4CSNH2
MDL nummer MFCD00051806
Mængde 25 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI nøgle IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzencarbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 205.198
PubChem CID 2734823
Formel vægt 205.2
Procent renhed 97%