Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10256740 50 g Glasflaske 50g
10470671 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208920500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-19-6
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.12
MDL nummer MFCD00006952
InChI nøgle BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CHO
Brydningsindeks 1.4625 to 1.4645
Mængde 50 g
Beilstein 07, III, 1020
Specifik vægtfylde 1.27
Formel vægt 174.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.