Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyd, 97%
Beskrivelse
4-(trifluormethyl)benzaldehyd er nyttigt reagens i kinetiske undersøgelser af den asymmetriske syntese af alkoholer og af Wittig-reaktionen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd er nyttigt reagens i kinetiske undersøgelser af den asymmetriske syntese af alkoholer og af Wittig-reaktionen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 1,5 g/L ved 20 °C
Notes
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Opbevares under en inaktiv atmosfære. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Smeltepunkt | 1 °C til 2 °C |
| Tæthed | 1.275 |
| Kogepunkt | 80 °C til 81 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 65 °C (149 °F) |
| Brydningsindeks | 1.463 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1101680 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. 1,5 g/L ved 20 °C |
| Vis mere |