Få mere at vide
4-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442338
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442338 5 g 5g
11452338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15276.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
4-(trifluormethyl)benzaldehyd er nyttigt reagens i kinetiske undersøgelser af den asymmetriske syntese af alkoholer og af Wittig-reaktionen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd er nyttigt reagens i kinetiske undersøgelser af den asymmetriske syntese af alkoholer og af Wittig-reaktionen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 1,5 g/L ved 20 °C
Notes
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Opbevares under en inaktiv atmosfære. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-19-6
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00006952
InChI nøgle BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.275
Kogepunkt 80°C to 81°C (25 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
Beilstein 1101680
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water. 1.5g/L at 20°C
Formel vægt 174.12
Procent renhed 97%