Få mere at vide
4-(trifluormethyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)aniline |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 1.2960g/mL |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | H2NC6H4CF3 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 161.13 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Aminobenzotrifluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Aminobenzotrifluoride