Få mere at vide
4-trifluormethyl-alfa-toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451340
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451340 1 g 1g
15477575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26395.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 163295-75-8 | Molekylformel: C8H6ClF3O2S | Molekylvægt: 258,64 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163295-75-8
Molekylær formel C8H6ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 258.64
MDL nummer MFCD01631932
InChI nøgle KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 103 °C til 105 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 258.65
Procent renhed 97%