Få mere at vide
4'-(Trifluoromethyl)acetophenon, 98+%
Artikelnummer. 11492947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492947 5 g 5g
11402957 25 g 25g
11412957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15529.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 709-63-7
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.149
MDL nummer MFCD00000401
InChI nøgle HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Smeltepunkt 29 °C til 35 °C
Tæthed 0.924
Kogepunkt 83 °C til 85 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.462
Mængde 5 g
Beilstein 1870425
Formel vægt 188.15
Procent renhed ≥98%