Få mere at vide
4'-(Trifluoromethyl)acetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11415143
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415143 25 g 25g
11405143 5 g 5g
11425143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12789.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 349-97-3 | C9H8F3NO | 203,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-97-3
Molekylær formel C9H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 203.164
MDL nummer MFCD00013562
InChI nøgle DFDHFECLWHHELH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl acetanilide, n-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 4'-trifluoromethyl acetanilide, 4-trifluoromethylacetanilide, p-acetaminobenzotrifluoride, p-acetamidobenzotrifluoride, p-trifluoromethylacetanilide, p-acetylaminobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl acetanilide
PubChem CID 67685
IUPAC navn N-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 2106965
Formel vægt 203.16
Procent renhed ≥98%