Få mere at vide
4-(trifluormethyl)-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone |
| Smeltepunkt | 38°C to 42°C |
| Kogepunkt | 67°C to 72°C (0.1 mmHg) |
| Flammepunkt | >108°C (226°F) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 200.16 |
| Procent renhed | 97% |