Få mere at vide
4-(trifluormethyl)-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone |
| Smeltepunkt | 38 °C til 42 °C |
| Kogepunkt | 67 °C til 72 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >108 °C (226 °F) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 200.16 |
| Procent renhed | 97% |