Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11376569
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376569 1 g 1g
11386569 5 g 5g
11396569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26180.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133115-72-7 | C7H8ClF3N2O | 228,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133115-72-7
Molekylær formel C7H8ClF3N2O
Molekylvægt (g/mol) 228.60
MDL nummer MFCD00053033
InChI nøgle KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2777328
IUPAC navn [4-(trifluormethoxy)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMIL Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼225°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 228.6
Procent renhed 98%