Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10586874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586874 1 g Glass bottle 1g
10041754 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397040010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 133115-72-7 | C7H8ClF3N2O | 228.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133115-72-7
Molekylær formel C7H8ClF3N2O
Molekylvægt (g/mol) 228.60
MDL nummer MFCD00053033
InChI nøgle KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2777328
IUPAC navn [4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazine;hydrochloride
SMIL Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 228.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.