Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494077 5 g 5g
11484077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19512.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4315-07-5
MDL nummer MFCD00061239
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smeltepunkt 86°C to 88°C
Molekylær formel C9H6F3O3
Mængde 5 g
Beilstein 2695336
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenylaceticacid, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetic acid, 4-trifluoromethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethoxy, maybridge3_006163
InChI nøgle ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethoxy)phenyl]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 219.14
PubChem CID 2777319
Formel vægt 220.15
Procent renhed 98%