Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484077 1 g 1g
11494077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19512.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4315-07-5
MDL nummer MFCD00061239
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smeltepunkt 86°C to 88°C
Molekylær formel C34H22N8Na2O10S2
Mængde 1 g
Beilstein 2695336
Synonym diamine green b, c.i. direct green 6, disodium salt, pontamine green, dianil green, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-2-4'-2-4-hydroxyphenyl diazenyl 1,1'-biphenyl-4-yl diazenyl-3-2-4-nitrophenyl diazenyl-, sodium salt 1:2
InChI nøgle LQDBIEHCXRQVQI-LYAINCPBSA-L
SMIL C1=CC(=O)C=CC1=NNC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)NN=C4C(=CC5=CC(=C(C(=C5C4=O)N)N=NC6=CC=C(C=C6)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-[[4-[4-[2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]phenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 812.70
PubChem CID 44135513
Formel vægt 220.15
Procent renhed 98%