Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10456042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10456042 5 g Glasflaske 5g
10277460 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93919-56-3 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93919-56-3
MDL nummer MFCD00061237
InChI nøgle DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 571846
IUPAC navn [4-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 57°C to 60°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8F3NO
Lineær formel CF3OC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.4510 to 1.453
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.25
Molekylvægt (g/mol) 191.15
Formel vægt 191.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.