Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375295
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375295 1 g 1g
11365295 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31927.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65796-00-1
Molekylær formel C8H6ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 210.58
MDL nummer MFCD00052326
InChI nøgle LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 210.58
Procent renhed 98%