Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712695 500 mg Glasflaske 500mg
10297070 2.5 g Glass bottle 2.5g
10702695 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712695 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293515000
Kemiske identifikatorer
CAS 50824-05-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.03
MDL nummer MFCD00061238
InChI nøgle JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 142785
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23°C to 24°C
Farve Gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 82°C to 84°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.4800 to 1.482
Mængde 500 mg
Specifik vægtfylde 1.58
Formel vægt 255.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.