Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11493897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493897 25 g 25g
11369449 1 g 1g
11483897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18335.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50824-05-0 | C8H6BrF3O | 255.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50824-05-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.034
MDL nummer MFCD00061238
InChI nøgle JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 142785
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 1.594
Kogepunkt 63°C (3 mmHg)
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2521451
Formel vægt 255.04
Procent renhed 97%