Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10279253 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10279253 1 g Glasflaske 1g
10551701 10 g Glasflaske 10g
10549443 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10279253 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 293500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 659-28-9
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD00041530
InChI nøgle XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
PubChem CID 69573
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til grøn-gul
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 80°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.4570 to 1.459
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.33
Formel vægt 190.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.