Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyd, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4- (Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Tæthed | 1.331 |
| Kogepunkt | 93 °C (27 mmHg) |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.458 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1949135 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 190.12 |
| Procent renhed | 96% |