Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473424 5 g 5g
11483424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10671.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 659-28-9
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.121
MDL nummer MFCD00041530
InChI nøgle XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
PubChem CID 69573
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Tæthed 1.331
Kogepunkt 93°C (27 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
Beilstein 1949135
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 190.12
Procent renhed 96%