Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)anisol, 98+%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)anisole |
| Tæthed | 1.272 |
| Kogepunkt | 163 °C til 165 °C |
| Flammepunkt | 58 °C (136 °F) |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2556809 |
| Formel vægt | 192.14 |
| Procent renhed | ≥98% |