Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)anisole, 98+%
Artikelnummer. 11438627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438627 5 g 5g
11448627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 710-18-9
Molekylær formel C8H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 192.137
MDL nummer MFCD00216942
InChI nøgle NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
IUPAC navn 1-methoxy-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Tæthed 1.272
Kogepunkt 163°C to 165°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2556809
Formel vægt 192.14
Procent renhed ≥98%