Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.3100g/mL |
| Kogepunkt | 83,0 °C til 85,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 80 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-(Trifluoromethoxy)aniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.