Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)anilin, 99%
Artikelnummer. 10165650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165650 2.5 g Glasflaske 2.5g
10582651 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10165650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297640025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-82-5
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.12
MDL nummer MFCD00041314
InChI nøgle XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3100g/mL
Kogepunkt 83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4NH2
Brydningsindeks 1.4620 to 1.4640
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 1.31
Formel vægt 177.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.