Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)anilin, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Tæthed | 1.31 |
| Kogepunkt | 73 °C til 75 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 81 °C (178 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.463 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2090209 |
| Formel vægt | 177.13 |
| Show More |