Få mere at vide
4'-(trifluormethoxy)acetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321240 5 g Glasflaske 5g
10058369 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306230050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 85013-98-5
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.15
MDL nummer MFCD00042404
InChI nøgle MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.2780g/mL
Kogepunkt 100,0 °C til 102,0 °C
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4COCH3
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.278
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.