Få mere at vide
4-(Trifluoracetyl)toluen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoroacetyl)toluene |
| Kogepunkt | 70 °C til 72 °C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1870406 |
| Formel vægt | 188.15 |
| Procent renhed | 97% |