Få mere at vide
4-(Trifluoroacetyl)toluene, 97%
Artikelnummer. 11378795
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378795 1 g 1g
11388795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12424.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-59-2
Molekylær formel C9H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 188.149
MDL nummer MFCD00052338
InChI nøgle DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
PubChem CID 136237
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-(4-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Kogepunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 1 g
Beilstein 1870406
Formel vægt 188.15
Procent renhed 97%