Få mere at vide
4-Toluidine-d7 (Major), TRC
Artikelnummer. 30179615
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179615 250 mg
30179219 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT536212250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68693-08-3
Molekylær formel C7 D7 H2 N
Molekylvægt (g/mol) 114.196
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 4-(Methyl-d3)benzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 4-Toluidine-d7, p-Toluidine-d7, 4-Methylaniline-D7
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)aniline
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Toluidine-d7
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formel vægt 114.117