Få mere at vide
4-Toluenesulfonamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 70-55-3 |
| Smeltepunkt | 136°C to 138°C |
| Kogepunkt | 220°C to 222°C/13 hPa |
| Molekylær formel | 4-(CH3)C6H4SO2NH2 |
| MDL nummer | MFCD00011692 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Toluenesulfonamide, PTSA, 4-Toluenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.22 |
| Grad | Research |